Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2CH(NH2)COOH · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.06
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
265-774-6
Beilstein/REAXYS Number:
4708499
MDL number:
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
mp
197 °C (dec.) (lit.)
application(s)
detection
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.NCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10N2O2.2ClH/c5-2-1-3(6)4(7)8;;/h3H,1-2,5-6H2,(H,7,8);2*1H
InChI key
CKAAWCHIBBNLOJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DL-2,4-Diaminobutyric acid is a racemic mixture of the selective GABA uptake inhibitors L-DABA and D-DABA. DL-2,4-diaminobutyric acid is found in cell-wall peptidoglycan of Leifsonia bigeumensis sp. Nov.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?