Przejdź do
D3775
Doxylamine succinate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
396,00 zł
336,60 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2260,00 zł
1921,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22N2O · C4H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
209-228-7
MDL number:
Form:
powder
336,60 zł
Cena katalogowa396,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
originator
Sanofi Aventis
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O.CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KBAUFVUYFNWQFM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
General description
Doxylamine belongs to the ethanolaime class of antihistamines and is metabolized by the liver into N-demethyl doxylamine and N,N-didemethyl doxylamine. It is generally available as an over the counter (OTC) drug for allergy and cold symptoms.
Application
Doxylamine succinate salt has been used to study the effects of non-teratogenic exposures on morphology and gene expression in human embryonic stem cell aggregates (HESCA)-CSR, under low concentration of retinoic acid in CS medium.
Doxylamine succinate salt has been used as a therapeutic drug to check developmental toxicity.
Biochem/physiol Actions
H1 histamine receptor antagonist; hypnotic.
Doxylamine suppresses histamine at the H1 receptor. It is associated with the short term management of insomnia and temporary relief of common cold symptoms. On the other hand, doxylamine intoxication is linked with rhabdomyolysis and secondary acute renal failure.
Studies in mice show that doxylamine induces liver microsomal cytochrome P450 and other enzymes involved in thyroxine (T4) metabolism. In combination with pyridoxine hydrochloride, this drug is used to treat morning sickness.
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001562Y0001492PHR1420
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
originator
Sanofi Aventis
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)