Przejdź do
D3812
DirectLoad™ 50 bp DNA Step Ladder
ready-to-use marker for DNA electrophoresis
Synonim(y):
DirectLoad™ 50 bp DNA Marker, Ready-to-use 50 bp DNA Marker, Ready-to-use DirectLoad™ 50 bp DNA Marker, Ready-to-use DirectLoad™ 50 bp DNA Step Ladder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
814,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105335
eCl@ss:
32119000
814,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
(liquid)
usage
sufficient for 100 loads
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
General description
Sigma′s DirectLoad™ 50 bp DNA Step Ladder contains 17 blunt-ended fragments consisting of 50 bp repeats from 50 to 500 bp, 100 bp repeats from 600 to 900 bp, and 1 kb repeats from 1 to 3 kb. Ten ul of the ladder can be loaded directly in a single lane on an agarose or polyacrylamide gel.
Application
Suitable for size determination of PCR-generated DNA fragments with either agarose or polyacrylamide gels.
DirectLoad™ 50 bp DNA Step Ladder has been used for cell lysis and genomic cleavage detection assay.
Features and Benefits
  • Ready-to-load
  • Easy-to-use
  • Popular band sizes
Other Notes
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 2.0%.
Sigma′s DirectLoad™ 50 bp DNA Step Ladder is provided in a gel-loading solution of 5% glycerol, 4.2 mM EDTA, 0.083% orange G and 0.0125% xylene cyanol.
Legal Information
DirectLoad is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S7025D7058D3687
description
ready-to-use marker for DNA electrophoresis
description
for DNA electrophoresis
description
ready-to-use marker for DNA electrophoresis
description
ready-to-use marker for DNA electrophoresis
form
(liquid)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
usage
sufficient for 100 loads
usage
100 uses
usage
100 uses
usage
75 uses
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
NA electrophoresis
NA electrophoresis, ladder, marker
marker, NA electrophoresis, ladder
-
WGK
WGK 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)