Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 410,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3160,00 zł 2686,00 zł |
Informacje o tej pozycji
410,00 zł
Nazwa produktu
Desipramine hydrochloride, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C18H22N2.ClH/c1-19-13-6-14-20-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)20;/h2-5,7-10,19H,6,11-14H2,1H3;1H
InChI key
XAEWZDYWZHIUCT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC6A2(6530)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (TLC), powder | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98% (TLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form solid | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| originator Sanofi Aventis | originator - | originator - | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Desipramine hydrochloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?