Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 483,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C12H10NO3S)2Ba
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
633.88
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161500
EC Number:
228-278-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3795146
eCl@ss:
38110501
483,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Barium diphenylamine-4-sulfonate, for redox titration
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
technique(s)
titration: suitable
solubility
50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow-green
cation traces
C: 44.3-46.6%, N: 4.1-4.8%
SMILES string
[Ba++].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1.[O-]S(=O)(=O)c3ccc(Nc4ccccc4)cc3
InChI
1S/2C12H11NO3S.Ba/c2*14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h2*1-9,13H,(H,14,15,16);/q;;+2/p-2
InChI key
IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
General description
Visit our Titration Center to learn more.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?