Przejdź do
D4292
3,3′-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate
≥98% purity (TLC), powder
Synonim(y):
DiOC18(3), DiO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H85ClN2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
881.70
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4122771
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
3,3′-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
orange
solubility
chloroform: 50 mg/mL
fluorescence
λex 484 nm; λem 501 nm in methanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCCN1C(\Oc2ccccc12)=C/C=C/c3oc4ccccc4[n+]3CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C53H85N2O2.ClHO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37-46-54-48-40-33-35-42-50(48)56-52(54)44-39-45-53-55(49-41-34-36-43-51(49)57-53)47-38-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;2-1(3,4)5/h33-36,39-45H,3-32,37-38,46-47H2,1-2H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
GFZPJHFJZGRWMQ-UHFFFAOYSA-M
Application
3,3′-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate has been used for lipid bilayer labeling in antigen-presenting cells. It has also been used as a lipophilic dye for labeling in zebrafish embryos.
Biochem/physiol Actions
3,3′-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate is a fluorescent probe of lipidbilayer model membranes. It isa fluorescent marker for living cells in culture.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
320684318426
description
-
description
98%
description
98%
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
fluorescence
λex 484 nm; λem 501 nm in methanol
fluorescence
-
fluorescence
λex 485 nm; λem 501 nm in methanol
color
orange
color
-
color
-
form
powder
form
solid
form
powder or chunks
solubility
chloroform: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
chloroform: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, orange
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)