Przejdź do
D4293
3,3′-Diaminobenzidine
SIGMAFAST™, chromogenic, tablet
Synonim(y):
DAB tablets
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 sets
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
227,00 zł
50 sets
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
5 x 50 set
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
227,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SIGMAFAST™ 3,3′-Diaminobenzidine tablets, tablet, To prepare 5 mL
Quality Segment
form
tablet
technique(s)
protein detection: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
InChI key
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Application
SIGMAFAST™ 3,3′-Diaminobenzidine tablets has been used as a chromogen for visualization in immunohistochemistry of gonad tissue, thymus, dental chronic periapical lesions and gall bladder sections.
Developed for use in immunohistology and immunoblotting as a precipitating substrate for the localization of peroxidase activity. DAB is the immunohistology substrate of choice as it produces an intense brown-black stain which is resistant to alcohol. Slides stained with DAB may be dehydrated, mounted in resinous media, and stored for future reference. SIGMAFAST™ DAB Tablets require no additional buffers or steps to prepare an active substrate solution. Tablets are individually packaged in foil packets
Preparation Note
Each tablet set dissolved in 5 mL deionized water yields a ready-to-use buffered solution containing DAB and urea hydrogen peroxide.
Legal Information
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D4418D8001D12384
description
tablet, To prepare 5 mL
description
tablet, To prepare 15 mL
description
97% (HPLC)
description
97%
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
immunodetection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
tablet
form
tablet
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hello, your product D4293, SIGMAFAST™ 3,3′-Diaminobenzidine tablets, can be used for how many months after dissolving in 5ml of distilled water?
    1 answer
    1. This product is a set of two tablets - one DAB tablet and one Urea Hydrogen Peroxide tablet. When prepared according to instructions, the solution should be used within one hour for best results.
      Helpful?
  2. Hello, Can https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/d4293?icid=sharepdp-clipboard-copy-productdetailpage this product be used to develop western blots? Thank you, Regards Vanda
    1 answer
    1. D4293, SIGMAFAST™ 3,3′-Diaminobenzidine tablets, can be used for WB on PVDF membranes, please see attached reference paper stating below: "The PVDF was then collected and rinsed 3 times for 5–10 min each wash with TBS. The blot was then developed appropriately with 3',3-Diaminobenzidine tablets for developing peroxidase (D4293 Sigma-Aldrich) and BCIP/NBT for alkaline phosphatase (B5655 Sigma-Aldrich) and the blot was imaged."Scientific Neurogenic marker expression in differentiating human adipose derived adult mesenchymal stem cells Neus Gomila Pelegri1,2, Bruce K. Milthorpe1 , Catherine A. Gorrie2 , Jerran Santos1. Stem Cell Investig 2023;10:7