Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12I2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
510.06
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCc1cc(I)c(Oc2ccc(O)cc2)c(I)c1
Biochem/physiol Actions
DITPA, an analog of L-thyroxine, has inotropic but not chronotropic effects on heart muscle. It also stimulates myocardial angiogenesis after infarction by interaction with integrin αvཪ3 at the cell surface.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?