Przejdź do
D4416
Deoxyribonucleic acid, High molecular weight from BALB/c mouse, adult
solution
Synonim(y):
Deoxyribonucleic acid, high molecular weight
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
290,00 zł
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
844,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41106310
NACRES:
NA.52
MDL number:
eCl@ss:
32160414
Form:
solution
Storage temp.:
2-8°C
290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
solution
mol wt
>50 kbp
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Highly purified genomic DNA isolated from adult BALB/c mice.
Application
Deoxyribonucleic acid, High molecular weight from BALB/c mouse, adult, is used as a target for amplification by polymerase chain reaction (PCR), restriction endonuclease digestion and as a carrier DNA for precipitations. It may also be used in library construction in bacteriophage lambda vectors and in Southern hybridization. It was used as a standard for DNA quantification by spectrophotometry and as a positive control in TaqMan PCR reactions.
Applications include use as a target for amplification by polymerase chain reaction (PCR), restriction endonuclease digestion and as a carrier DNA for precipitations. May also be used in library construction in bacteriophage lambda vectors and in Southern hybridization.
Other Notes
Highly purified genomic DNA.
The DNA is in a solution of 10mM Tris-HCl (pH 7.5) with 0.1mM EDTA.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
31149D3035D6898
description
solution
description
-
description
buffered aqueous solution, sexed, female
description
Type XIV
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology, puriss. p.a.
grade
Molecular Biology
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
solid
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
>50 kbp
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)