Przejdź do
D4526
Doxepin hydrochloride
≥98% (GC), norepinephrine uptake inhibitor, powder
Synonim(y):
11-(3-Dimethylaminopropylidene)-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
463,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.84
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
214-966-8
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Form:
powder
463,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Doxepin hydrochloride, ~85% E-isomer basis, ≥98% (GC), 15% Z-isomer basis, powder
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
composition
Z-isomer, 15% , E-isomer, ~85%
color
white to off-white
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, H2O: soluble
originator
Boehringer Ingelheim
SMILES string
Cl[H].CN(C)CC\C=C1/c2ccccc2COc3ccccc13
InChI
1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+;
InChI key
MHNSPTUQQIYJOT-SJDTYFKWSA-N
General description
Doxepin is used to treat chronic idiopathic urticaria, chronic pain and anxiety. Doxepin exhibits antiserotonergic properties.
Biochem/physiol Actions
Tricyclic antidepressant that is a more potent inhibitor of norepinephrine uptake than of serotonin uptake; antagonist at H1 histamine, muscarinic cholinergic, and α-adrenoreceptors.
Features and Benefits
This compound was developed by Boehringer Ingelheim. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Other Notes
Mixture of cis- and trans-isomers
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP1361225500Y0000838
description
~85% E-isomer basis, ≥98% (GC), 15% Z-isomer basis, powder
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
solid
form
-
form
-
assay
≥98% (GC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
H2O: soluble, 1 M HCl: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133), HRH1(3269), HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Doxepin hydrochloride
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)