Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 493,00 zł |
20000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 884,00 zł |
40000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
200000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4380,00 zł |
500000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
493,00 zł
biological source
bovine pancreas
Quality Segment
type
Type II
form
lyophilized powder
specific activity
≥2,000 units/mg protein
mol wt
~31 kDa
purified by
chromatography
composition
Protein, ≥80%
technique(s)
DNA extraction: suitable
input
general use sample(s)
solubility
0.15 M NaCl: soluble 5.0 mg/mL, clear
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
Chymotrypsin ≤0.01%, Protease ≤0.005%, RNase ≤0.01%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type II, lyophilized powder, Protein ≥80 %, ≥2,000 units/mg protein | description Type IV, lyophilized powder, ≥2,000 Kunitz units/mg protein | description lyophilized powder, Protein ≥85 %, ≥400 Kunitz units/mg protein | description Type II-S, lyophilized powder, Protein ≥80 %, ≥2,000 units/mg protein |
| specific activity ≥2,000 units/mg protein | specific activity ≥2,000 Kunitz units/mg protein | specific activity ≥400 Kunitz units/mg protein | specific activity ≥2,000 units/mg protein |
| biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas |
| technique(s) DNA extraction: suitable | technique(s) DNA purification: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable | technique(s) DNA purification: suitable |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| suitability suitable for molecular biology | suitability suitable for molecular biology | suitability suitable for molecular biology | suitability suitable for molecular biology |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deoxyribonuclease I from bovine pancreas
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?