Przejdź do
D5004
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine monohydrochloride
Synonim(y):
4-(Dimethylamino)aniline monohydrochloride, 4-Amino-N,N-dimethylaniline monohydrochloride, DMPPDA
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NC6H4NH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.66
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-146-0
Beilstein/REAXYS Number:
4546912
MDL number:
form
powder
mp
215 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2.ClH/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;/h3-6H,9H2,1-2H3;1H
InChI key
KTWNIUBGGFBRKH-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
Darkens readily to grey powder when exposed to air.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Resp. Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)