This product does not include a buffer and requires the addition of 3.7 g/L Sodium Bicarbonate upon reconstitution. This formulation also requires the addition of 1.0 g/L Glucose and 0.584 g/L L-Glutamine. Please see the link below to review the complete formulation:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/154/333/d5030for.pdf
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 740,00 zł |
10 x 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 740,00 zł |
50 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
740,00 zł
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
phenol red: no
NaHCO3: no
L-glutamine: no
HEPES: no
glucose: no
sodium pyruvate: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
The most basic formulation offered. This formulation is used by investigators who want to start with the essential components of DME, and have the flexibility to optimize the formula for their own application.
Application
- to culture the isolated flexor digitorum brevis (FDB) fibers to measure exogenous fatty acid (FA) utilization as part of oxygen consumption rate (OCR) measurements
- to culture the isolated tibialis anterior (TA) muscle fibers for lactate measurements
- to culture the human bone marrow mesenchymal stem cells for osteogenic differentiation to prepare a low-glucose medium to culture human hepatocellular carcinoma HepG2 cells
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Without glucose, L-glutamine, phenol red, sodium pyruvate and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture | description With ʟ-glutamine and sodium pyruvate, without sodium bicarbonate and phenol red, powder, suitable for cell culture | description With 1000 mg/L glucose and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture | description With 1000 mg/L glucose, and sodium bicarbonate, without L-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture |
| form powder | form powder | form powder | form liquid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| components phenol red: no | components glucose: low | components L-glutamine: yes | components phenol red: no |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 500 | Quality Level - | Quality Level 500 | Quality Level 400 |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Which is the composition of D5030? I would like to know its buffer factor as I use this media for Seahorse assay.
1 answer-
Helpful?
-
-
Is the CaCl2 included in Product D5030 in the form of a dihydrate or is it anhydrous?
1 answer-
The formulation utilizes Calcium Chloride Anhydrous rather than the dihydrate form.
Helpful?
-
-
Is there an available variant of EMEM that is free from phenol red, glutamine, and NaHCO3? Additionally, for an MTT assay, would it be necessary to have two types of media – one being the aforementioned EMEM variant and the other for regular culture growth?
1 answer-
For an MTT assay, standard RPMI or DMEM media are suitable options. These include RPMI (Product R0883) and DMEM (Product D5671), both of which may contain up to 10% FBS. When performing assays, such as mitogen or complement-mediated cytotoxicity assays, cells should be suspended in a tissue culture medium, such as DMEM or RPMI, before adding the MTT reagent to each well.
Helpful?
-
-
What are the preparation instructions of the 10L product?
1 answer-
As listed on the product detail page in the 'DESCRIPTION' section under 'Reconstitution', this product can be supplemented with 1.0 g/L glucose, 0.584 g/L L-glutamine, 3.7 g/L sodium bicarbonate.
Helpful?
-
-
How can we reconstitute this powder to create ready-to-use media? What is the reason for excluding Sodium bicarbonate from powdered media?
How can we reconstitute this powder to create ready-to-use media? What is the reason for excluding Sodium bicarbonate from powdered media?
0 answers