Przejdź do
D5207
Doxycycline hyclate
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Synonim(y):
Doxycycline hyclate, α-6-Deoxy-5-hydroxytetracycline, Doxycycline hydrochloride hemiethanolate hemihydrate, Vibramycin Hyclate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
299,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
747,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24N2O8 · HCl · 0.5H2O · 0.5C2H6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
512.94
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.22
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5702728
299,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Doxycycline hyclate, Suitable for Cell Culture
Quality Segment
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CCO.C[C@@H]1C2[C@H](O)C3[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]3(O)C(O)=C2C(=O)c4c(O)cccc14.C[C@@H]5C6[C@H](O)C7[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]7(O)C(O)=C6C(=O)c8c(O)cccc58
InChI
1S/2C22H24N2O8.C2H6O.2ClH.H2O/c2*1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;1-2-3;;;/h2*4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31);3H,2H2,1H3;2*1H;1H2/t2*7-,10?,14?,15-,17-,22-;;;;/m00..../s1
InChI key
HALQELOKLVRWRI-ZVACAFRPSA-N
General description
General description
Chemical structure: tetracycline
Doxycycline hyclate belongs to the second generation of tetracycline antibiotics family. Doxycycline hyclate shows minimal side effects upon usage. It is effective for the treatment of recurrent aphthous stomatitis (RAS) and promotes speedy recovery.
Application
Doxycycline hyclate has been used for the induction of glioma cells and human embryonic kidney 293T cells (HEK293T).
Doxycycline hyclate is a synthetic oxytetracycline derivative. It has been used to eliminate Borrelia burgdorferi and Anaplasma phagocytophilum in rodent reservoirs and to eliminate Ixodes scapularis ticks. It is a broad spectrum inhibitor used to inhibit matrix metalloproteinases (MMP), such as type 1 collagenase in studies on wound healing and tissue remodeling.
Biochem/physiol Actions
Doxycycline hyclate inhibits the inflammatory response to the Lyme Disease Spirochete Borrelia burgdorferi. It is a broad spectrum inhibitor of matrix metalloproteinases in vivo.
Mode of Action: Doxycycline hyclate inhibits the inflammatory response to the Lyme Disease Spirochete Borrelia burgdorferi.
Activity Spectrum: Effective against a broad spectrum inhibitor of matrix metalloproteinases in vivo.
Packaging
1, 5, 10 g in glass bottle
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1145BP780D3000000
description
Suitable for Cell Culture
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Doxycycline hyclate
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. If I have made 50mg/ml solution in water using this doxycycline powder, then where to store that solution?
    1 answer
    1. Aqueous solutions of Doxycycline are light sensitive and should be used within 48 hours. The long term stability of aqueous solutions at -20°C has not been evaluated. However, some published articles indicate that doxycycline remained stable for 7 days in acidified water for 14 days. Another source states that solutions of doxycycline hyclate at a concentration of 10 mg/mL in sterile water, when frozen immediately after reconstitution, are stable for 8 weeks when stored at −20°C. Please see the link below to review one such article. Additional information may be available, consulting the relevant literature is advisable:
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4943619/
      Please see the following link to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/402/297/d5207dat.pdf
      Helpful?
  2. Question related to Stephane F's and the answer. I resuspended in DMSO but the solution that I have is slightly yellow is that okay? Also how long does the powder last at 4C?
    1 answer
    1. This product does not have a color specification for the solution upon solubilizing. It is soluble in water (50 mg/ml) and in DMSO (10 mg/ml), yielding a clear solution. Mild warming may be required to fully dissolve the material. If the solution is clear and slightly yellowish, it should be acceptable for use.
      The recommended storage temperature for this product is 2–8 °C. If unopened and stored at 4–8 °C, it is guaranteed for 1 year from the date of shipment. Additional information is available in the product datasheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/402/297/d5207dat.pdf
      Helpful?
  3. What temperature should a solution be stored?
    1 answer
    1. As stated in the 'PROPERTIES' section, the recommended storage temperature for this product is 2–8 °C. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/402/297/d5207dat.pdf
      Helpful?
  4. Is this product suitable for in-vivo use (added to drinking water)? Also what is the difference between this product (D5207) and D9891? thank you
    1 answer
    1. This product is intended for research use only. It is not suitable for human or veterinary use. The material has not been tested in animal models for ingestion. The end user would need to determine suitability. The major difference between product D5207 and D9891 is the testing performed. Product D5207 is tested suitable for cell culture applications. Please see the product specification sheet below regarding testing:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/330/944/D5207-10G.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/323/301/D9891-25G.pdf
      Helpful?
  5. Hello. I have a question regarding the ref D5207 Doxycycline hyclate. I would like to know how I can resuspend the powder (DMSO, H2O, etc...). And at which concentration. Is that 10 mg/ml ok ? Thank you.
    1 answer
    1. This product is soluble in water (50 mg/mL), and in DMSO (10 mg/mL) yielding a clear solution. Mild warming may be required to fully dissolve the material.
      Please see the product data sheet for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/402/297/d5207dat.pdf