Przejdź do
D5279
Dimethyl sulfate
Synonim(y):
Sulfuric acid dimethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3O)2SO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.13
EC Number:
201-058-1
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635994
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.3 (vs air)
vapor pressure
0.7 mmHg ( 25 °C)
autoignition temp.
923 °F
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
density
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
InChI key
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl sulfate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-78-1
CAS No.
77-78-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)