Przejdź do
D5294
Dilazep dihydrochloride
powder
Synonim(y):
ASTA C 4898, Cormelian, N,N′-bis(3-[3,4,5-Trimethoxybenzoyloxy]propyl)homopiperazine dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1360,00 zł
1156,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H44N2O10 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
677.61
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
243-548-8
MDL number:
Form:
powder
1156,00 zł
Cena katalogowa1360,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)OCCCN2CCCN(CCCOC(=O)c3cc(OC)c(OC)c(OC)c3)CC2
InChI
1S/C31H44N2O10.2ClH/c1-36-24-18-22(19-25(37-2)28(24)40-5)30(34)42-16-8-12-32-10-7-11-33(15-14-32)13-9-17-43-31(35)23-20-26(38-3)29(41-6)27(21-23)39-4;;/h18-21H,7-17H2,1-6H3;2*1H
InChI key
VILIWRRWAWKXRW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Dilazep comprises central cyclic diamine and phenyl rings connected via alkyl linkers.
Application
Dilazep dihydrochloride has been used in estrogen receptor (ERα) antagonistic assay. It has also been used as an equilibrative nucleoside transporter inhibitor (ENT 1 and 2) in cancer cell lines.
Biochem/physiol Actions
Dilazep is a equilibrative nucleoside transporter 1 (ENTs) inhibitor. It is an antianginal drug and an effective coronary vasodilator. Dilazep elicits anti-albuminuric effects and is an anti-platelet agent. It is a potent adenosine uptake inhibitor and suppresses effects of ischemia.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T4577Y00000541016000
Alprostadil European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000054
Alprostadil
Alprostadil United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1016000
Alprostadil
description
powder
description
≥98% (HPLC), solid
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white
color
white to off-white
color
-
color
-
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
Gene Information
human ... CACNA1A(773), CACNA1B(774), CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1E(777), CACNA1F(778), CACNA1G(8913), CACNA1H(8912), CACNA1I(8911), CACNA1S(779), CACNA2D1(781), CACNA2D2(9254), CACNA2D3(55799), CACNA2D4(93589), CACNB1(782), CACNB2(783), CACNB3(784), CACNB4(785), CACNG1(786), CACNG2(10369), CACNG3(10368), CACNG4(27092), CACNG5(27091), CACNG6(59285), CACNG7(59284), CACNG8(59283), CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Gene Information
human ... PTGER1(5731), PTGER2(5732)
Gene Information
human ... PTGER1(5731), PTGER2(5732)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)