Przejdź do
D5394
Decyl β-D-glucopyranoside
≥98% (GC)
Synonim(y):
n-Decyl β-D-glucopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H32O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.42
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
261-469-7
Beilstein/REAXYS Number:
85089
MDL number:
2300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
mol wt
320.42 g/mol
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
color
white to off-white
CMC
2.2
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C16H32O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-21-16-15(20)14(19)13(18)12(11-17)22-16/h12-20H,2-11H2,1H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
InChI key
JDRSMPFHFNXQRB-IBEHDNSVSA-N
Application
Decyl β-D-glucopyranoside, a nonionic surfactant, is used in the development of sugar-based surfactant solutions. It may be used as a reference alkyl glucoside in separation and analysis procedures and to study its physiochemical properties and behavior as a surfactant.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
88635A9545G5500
description
≥98% (GC)
description
≥98.0% (HPLC)
description
≥98% (TLC), β-galactosidase substrate
description
≥99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
assay
≥98% (GC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
description
non-ionic
description
-
description
-
description
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)