Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 280,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 304,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 668,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
280,00 zł
Nazwa produktu
2′-Deoxyuridine, ≥98.5%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98.5%
form
powder
impurities
Thymidine, free
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O5/c12-4-6-5(13)3-8(16-6)11-2-1-7(14)10-9(11)15/h1-2,5-6,8,12-13H,3-4H2,(H,10,14,15)/t5-,6+,8+/m0/s1
InChI key
MXHRCPNRJAMMIM-SHYZEUOFSA-N
Gene Information
mouse ... Slc29a1(63959)
Application
- precursor of [3H]thymidine triphosphate (TTP) in place of thymidine to avoid a potential thymidine block in relative proliferation assays
- nucleoside supplement for cell cycle synchronization and DNA replication inhibition
- mitotic inhibitor in culture media to minimize the proliferation of glial cells
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.5% | description ≥99% (HPLC) | description BioUltra, ≥99% | description >97%, crystalline solid, pkg of 1 g |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| assay ≥98.5% | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% | assay >97% |
| form powder | form powder | form powder | form crystalline solid |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility NH4OH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - |
| impurities Thymidine, free | impurities - | impurities ≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter | impurities - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?