Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 817,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
817,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
112-116 °C (lit.)
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1c(Cl)ccc(Cl)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c1-13-7-5(10)3-2-4(9)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI key
IWEDIXLBFLAXBO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as an auxin to maintain wheat embryos post pollination
- as a Murashige and Skoog (MS) medium supplement to culture embryos
- as an auxin in induction medium to induce somatic embryogenesis in barely tissue culture
Biochem/physiol Actions
Packaging
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for plant cell culture, BioReagent | description PESTANAL®, analytical standard | description Ion-Pair reagent, ≥99% | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) - | application(s) pharmaceutical |
| form powder | form - | form - | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| product line BioReagent | product line PESTANAL® | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dicamba
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?