Przejdź do
D5676
N-Desmethylclozapine
5-HT2 serotonin receptor antagonist, powder
Synonim(y):
8-Chloro-11-piperazinyl-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Norclozapine, Normethylclozapine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
683,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17ClN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.80
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Form:
powder
683,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-Desmethylclozapine,
form
powder
Quality Segment
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
SMILES string
Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
InChI
1S/C17H17ClN4/c18-12-5-6-15-16(11-12)21-17(22-9-7-19-8-10-22)13-3-1-2-4-14(13)20-15/h1-6,11,19-20H,7-10H2
InChI key
JNNOSTQEZICQQP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... KCNH1(3756)
Application
N-Desmethylclozapine has been used as standard to quantify the clozapine plasma levels in treatment-refractory Chinese schizophrenic patients.
Biochem/physiol Actions
N-Desmethylclozapine serves as an agonist to muscarinic acetylcholine receptors, and is known to exert its antipsychotic action. It blocks synaptic transmission by antagonizing synaptic GABA (γ-aminobutyric acid) receptors.
Major metabolite of clozapine; potent 5-HT2 serotonin receptor antagonist and a ligand for the cloned 5-HT6 and 5-HT7 serotonin receptors. Also an allosteric potentiator of M1 muscarinic receptors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D048D169PHR3655
description
-
description
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
form
powder
form
liquid
form
liquid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Gene Information
human ... KCNH1(3756)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)