Przejdź do
D5758
Diethyl pyrocarbonate
96% (NT)
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
DEP, DEPC, Diethyl dicarbonate, Diethyl oxydiformate, Ethoxyformic acid anhydride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
376,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1830,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O(COOC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.14
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-542-8
Beilstein/REAXYS Number:
637031
MDL number:
eCl@ss:
32150313
376,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (microbial fermentation/ cell culture)
Quality Segment
assay
96% (NT)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.398 (lit.)
bp
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
General description
Diethyl Pyrocarbonate (DEPC) is a chemical use to inactivate RNase enzymes and is sensitive to moisture and pH. It decomposes at 155°C, to ethanol and carbon dioxide in aqueous solution. DEPC is also sensitive to ammonia, which causes decomposition to urethane, a possible carcinogen.
Application
Diethyl pyrocarbonate has been used in PCR reaction for treating deionized water, which reduces the risk of RNA being degraded by RNases. It is also used for Dot blot hybridization, to dilute total RNA isolated from different micro-organisms.
Modification reagent for His and Tyr residues in proteins. Robust probe for structural disruptions in dsDNA, reacting with fully or partially unstacked bases.
Biochem/physiol Actions
DEPC is a potent nuclease inhibitor.0.1% solution of DEPC is used to inactive RNase.
It inhibits the ryanodine binding to ryanodine/Ca2+ receptor channels in skeletal muscle in a dose and time dependent manner and increases the Ca2+ permeability of SR vesicles.
Inactivates RNase in solution at about 0.1% (v/v), thus protecting RNA against degradation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
40718159220
description
96% (NT)
description
96% (NT)
description
96% (NT)
assay
96% (NT)
assay
96% (NT)
assay
96% (NT)
biological source
synthetic (microbial fermentation/ cell culture)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyl pyrocarbonate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What is the solubility and solution stability of Diethyl pyrocarbonate, DEPC?
    1 answer
    1. DEPC can be solubilized in 95% ethanol, e.g. 1.6 mL in 4 mL ethanol gives a clear, colorless solution. DEPC is soluble in alcohols, esters, ketones and other hydrocarbons, but has limited solubility in water (~0.1%). 6 DEPC hydrolyzes in aqueous solution, to form ethanol and carbon dioxide (CO2). Typically a 0.1% DEPC solution (1 mL of DEPC diluted in water to 1 L) is used to inactivate RNase. The DEPC will not immediately dissolve, as evidenced by the appearance of globules. The mixture should be stirred until the globules disappear. DEPC is sensitive to pH. In phosphate buffer at 25 °C, its half-life is 4 minutes at pH 6, and 9 minutes at pH 7. Hydrolysis is accelerated by Tris buffer,7 where at 25 °C, the half-life of DEPC was reported to be 1.25 minutes at pH 7.5, and 0.37 minutes at pH 8.2. DEPC will decompose in solution when autoclaved. For 0.1% DEPC solutions, autoclaving for 15 minutes per liter should be sufficient.
      DEPC is very sensitive to moisture. As such, DEPC is packaged under argon to help reduce exposure to moisture. If DEPC is exposed to even traces of moisture, some hydrolysis occurs. The resulting CO2 is more soluble in DEPC solutions at 2–8 °C than at room temperature. As the product is brought to room temperature before opening, the DEPC can become supersaturated with respect to any dissolved gas. After opening the bottle for the first time and each time thereafter, layer nitrogen or argon gas over the DEPC and store the closed bottle at 2–8 °C for optimal stability. It may be helpful to store the bottle inside a sealed plastic bag with desiccant, but with the bottle cap slightly loose. If the bag inflates at all, this indicates some degree of decomposition with possible pressure build-up. Once opened, the bottle should not be kept for more than 9 months. DEPC decomposes at 155 °C. DEPC is also sensitive to ammonia, which causes decomposition to urethane.
      Helpful?
  2. Is 121 °C - 132 °C of autoclave temperature for more than 15 min enough to degrade DEPC?
    1 answer
    1. DEPC will decompose in solution when autoclaved. For 0.1% DEPC solutions, autoclaving for 15 minutes at per liter at 121 °C.
      Helpful?
  3. How can I tell if Product D5758, Diethyl pyrocarbonate, has degraded?
    1 answer
    1. DEPC breaks down to ethanol and carbon dioxide.  The carbon dioxide builds up pressure inside the bottle; when opened, it will degas and/or bubble out of the bottle.
      Helpful?
  4. What type of container should I use to handle Product D5758, Diethyl pyrocarbonate (DEPC)?
    1 answer
    1. Glassware is preferable since some plastics, e.g.., polycarbonate, are known to react with DEPC.
      Helpful?
  5. What buffers can I use with Product D5758, Diethyl pyrocarbonate (DEPC)?
    1 answer
    1. DEPC reacts with amines, thiols, and alcohols.  Any buffer that contains an amine, e.g.., Trizma, should not be used.  View this information on the product information sheet (under Documents, above.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. Why is stirring or shaking necessary when making RNAse-free water for use with Product D5758, Diethyl pyrocarbonate?
    1 answer
    1. DEPC is not very soluble in water. Stirring and/or shaking is necessary to suspend DEPC in water.
      Helpful?
  8. What is the best way to use Product D5758, Diethyl pyrocarbonate, to inactivate RNAse?
    1 answer
    1. Add DEPC directly to the water to yield a 0.1 % solution.  Shake vigorously and allow to set overnight at room temperature with the lid loose or incubated for 2 hours at 37 °C.  The solution is then autoclaved 15 minutes for each liter.
      Helpful?
  9. What is the stability of Product D5758, Diethyl pyrocarbonate, at room temperature?
    1 answer
    1. The material is stable at room temperature as long as it is protected from moisture.  We do recommend 2-8 °C for its storage.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Israel
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    A Decade of Excellence: A Technical Review of Sigma Products for Research
    My decade-long experience with Sigma products has been nothing short of exceptional. The consistently high quality, diverse product range, prompt delivery, and exemplary customer care support have made Sigma an indispensable ally in my research journey. I wholeheartedly recommend Sigma products to fellow researchers seeking reliable and high-quality materials for their scientific endeavors. As I look forward to the future of my research, Sigma will undoubtedly continue to be a cornerstone of my laboratory supplies.
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review