Merck
D5905
3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride
peroxidase substrate, chromogenic, tablet
Synonim(y):
3,3′,4,4′-Biphenyltetramine tetrahydrochloride, 3,3′,4,4′-Tetraaminobiphenyl tetrahydrochloride, DAB
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH2)2C6H3C6H3(NH2)2 · 4HCl
Masa cząsteczkowa:
360.11
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
231-018-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1212988
eCl@ss:
32150313
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride, tablet, 10 mg substrate per tablet
Quality Segment
form
tablet
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
water: 1 tablet/15 mL (may contain small insoluble particles)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H
InChI key
KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for spectrophotometric determination of selenium.
3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride has been used for immunohistochemistry.
Biochem/physiol Actions
Peroxidase substrate suitable for use in immunoblotting and immunohistological staining procedures. This substrate produces an insoluble end product that is brown in color and can be observed visually.
3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride is a chromogenic substrate, which is commonly used in immunoperoxidase tests.
Preparation Note
Dissolve 1 tablet in 15 ml of Tris-buffered saline, pH 7.6. Add 12 μl of fresh 30% hydrogen peroxide. DAB and hydrogen peroxide concentration may be adjusted to suit individual applications.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7411-49-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)