Przejdź do
D6000
2′-Deoxyadenosine 5′-di­phos­phate sodium salt
≥95% (HPLC), synthetic (organic), powder
Synonim(y):
dADP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15N5O9P2 · xNa+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
411.20 (free acid basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
276-280-5
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥95% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2′-Deoxyadenosine 5′-di­phos­phate sodium salt,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O3
InChI
1S/C10H15N5O9P2.Na.H/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(23-7)2-22-26(20,21)24-25(17,18)19;;/h3-7,16H,1-2H2,(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);;
InChI key
KZGAPWRJMWSNQO-UHFFFAOYSA-N
General description
2′-Deoxyadenosine5′-di­phos­phate (dADP) is a purine containing adenine as the nucleobase. It isproduced as a product of hypoxanthine oxidase action on hypoxanthine duringpurine degradation in the body.
Application
2′-Deoxyadenosine 5′-diphosphate (dADP) may be used for the synthesis of deoxyadenylate oligonucleotides with enzymes such as polynucleotide phosphorylase from Escherichia coli. dADP is used as an inhibitor of bacterial poly(A) polymerase. DeoxyADP may be use as an alternative substrate or inhibitor for studies of ATPase and DNA and RNA polymerase specificity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
852198D6500D6375
description
-
description
98%
description
≥97%
description
Sigma Grade, 98-100%
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
natural (inorganic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥95% (HPLC)
assay
98%
assay
≥97%
assay
98-100%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)