The composition of this product, DKW/Juglans Basal Salt Mixture, can be viewed at: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/361/201/d6162for.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 73,40 zł |
Informacje o tej pozycji
73,40 zł
form
powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Media Formulation
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, suitable for plant cell culture | description powder, suitable for plant cell culture | description fine powder, suitable for plant cell culture | description powder, suitable for plant cell culture |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable |
| form powder | form powder | form fine powder | form powder |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6484-52-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
May I request for the compositions of this DKW basal salt