Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.11
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32150312
form
powder
SMILES string
OC(=O)C1CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H6N2O4/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h2H,1H2,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)
InChI key
UFIVEPVSAGBUSI-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?