Przejdź do
D7137
Dihydroxyacetone phosphate dilithium salt
≥93% dry basis (enzymatic)
Synonim(y):
1,3-Dihydroxy-2-propanone 1-phosphate dilithium salt, 1-Hydroxy-3-(phosphonooxy)-2-propanone dilithium salt, DHAP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
412,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
699,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3790,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7530,00 zł
6400,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5Li2O6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.92
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1708891
412,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine (casein)
Quality Segment
assay
≥93% dry basis (enzymatic)
form
powder
impurities
~0.2 mol % D-glyceraldehyde 3-phosphate
color
white
solubility
soluble 50mg plus 1ml of H2O, clear, colorless to faintly yellow
anion traces
phosphate (PO43-): ~5 mol %
cation traces
Li: 5.5-8.0% (dry basis)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].OCC(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H7O6P.2Li/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;/h4H,1-2H2,(H2,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
InChI key
QWIKESRFRWLYIA-UHFFFAOYSA-L
Application
Dihydroxyacetone phosphate (DHAP) is used in fructose metabolism, triose and glycation research. It is used in studies involving the metabolism of three-carbon sugar pools and their roles in physiological and physical processes. DHAP may be used as a substrate to help identify, differentiate and characterize fructose-bisphosphate aldolase(s) (ALDOA) and triosephosphate isomerase(s). DHAP may be used to study cellular glycation stress.
Biochem/physiol Actions
A metabolic intermediate involved in many pathways, including glycolysis and the Calvin cycle.
Dihydroxyacetone phosphate (DHAP) is a metabolic intermediate involved in many pathways, including glycolysis, gluconeogenesis, glycerol metabolism, phosphatidic acid synthesis, fat metabolism, and the Calvin cycle.
Preparation Note
Enzymatically prepared.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Disclaimer
Unlike the dimethyl ketal, does not require hydrolysis prior to use as a substrate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G52513970569312
description
≥93% dry basis (enzymatic)
description
45-55 mg/mL in H2O
description
8-13 mg/mL in H2O
description
≥95% (TLC), 8-12 mg/mL in H2O (qNMR)
assay
≥93% dry basis (enzymatic)
assay
-
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
biological source
bovine (casein)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
soluble 50mg plus 1ml of H2O, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
liquid
form
solution
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)