Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 175,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 403,00 zł |
Informacje o tej pozycji
175,00 zł
vapor pressure
0.4 mmHg ( 160 °C)
Quality Segment
assay
≥95%
form
crystalline
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
mp
136-140 °C (lit.)
application(s)
agriculture
SMILES string
OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI key
OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Murashige and Tucker medium for thin cell layer explant culture
- Murashige and Skoog medium media to initiate callus
- N6-basal medium for immature zygotic embryo culture
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95%, crystalline | description PESTANAL®, analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description 97% |
| assay ≥95% | assay - | assay - | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| mp 136-140 °C (lit.) | mp 136-140 °C (lit.) | mp 136-140 °C (lit.) | mp 136-140 °C (lit.) |
| form crystalline | form - | form - | form solid |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - |
| vapor pressure 0.4 mmHg ( 160 °C) | vapor pressure 0.4 mmHg ( 160 °C) | vapor pressure 0.4 mmHg ( 160 °C) | vapor pressure 0.4 mmHg ( 160 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?