Przejdź do
D7385
Demecolcine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-Deacetyl-N-methylcolchicine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H25NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.43
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-514-6
Beilstein/REAXYS Number:
2822892
MDL number:
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
184 °C
solubility
chloroform: 10 mg/mL, ethanol: soluble
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN[C@H]1CCc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2C3=CC=C(OC)C(=O)C=C13
InChI
1S/C21H25NO5/c1-22-15-8-6-12-10-18(25-3)20(26-4)21(27-5)19(12)13-7-9-17(24-2)16(23)11-14(13)15/h7,9-11,15,22H,6,8H2,1-5H3/t15-/m0/s1
InChI key
NNJPGOLRFBJNIW-HNNXBMFYSA-N
Application
Demecolcine has been used as a microtubule depolymerizing agent. It has also been used to inhibit mitotic division.
Biochem/physiol Actions
Often in karyotyping and cell cycle research it is desirable to increase the yield of mitotic cells in a particular phase of the cell cycle. This can be achieved in a variety of ways with the most popular being the use of a cell cycle synchronizing agent such as demecolcine. Demecolcine will arrest cells in metaphase with no remarkable effect on the biochemical events in mitotic cells or in synchronized G1 and S phase cells. White blood cells are often treated with demecolcine to arrest cells in metaphase.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10295892001D1925CRM36147
description
≥98% (HPLC)
description
solution, suitable for blocking, sterile; 0.2 μm filtered
description
10 μg/mL in HBSS, ACF Qualified, BioXtra
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
400
Quality Level
300
form
powder
form
solution
form
liquid
form
-
solubility
chloroform: 10 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
water: miscible
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
184 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Demecolcine
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)