Przejdź do
D7400
2′-Deoxyadenosine monohydrate
≥99%, synthetic (organic), powder
Synonim(y):
9-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)adenine, Adenine deoxyriboside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
280,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
300,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
322,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
976,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5O3 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.26
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
213-488-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
91015
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
2-8°C
280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2′-Deoxyadenosine monohydrate, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
color
white to off-white
solubility
water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H13N5O3/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
OLXZPDWKRNYJJZ-RRKCRQDMSA-N
Application
2′-Deoxyadenosine monohydrate has been used:
  • as a component for nucleoside supplementation
  • as a standard for to estimate DNA global methylation rate in proliferating oil palm embryogenic suspensions
  • to reverse sterile alpha motif (SAM) and histidine-aspartate (HD) domain-containing protein (SAMHD1)
  • inhibition of human immunodeficiency virus (HIV-1) and hepatitis B virus (HBV)
Biochem/physiol Actions
2′-Deoxyadenosine (2′-dAdo), a deoxyribonucleoside, may be used by some cells as an energy source under energy stress conditions and to affect cAMP levels. 2′-dAdo is used in comparison studies of the functions of adenosine analogues on various biological processes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D86681A07280852198
description
≥99%
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
description
98%
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
98%
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
solubility
water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′-Deoxyadenosine monohydrate
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)