Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 884,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16ClNO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.82
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
884,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
white
mp
132.5-137.4 °C (lit.)
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(CCNS(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C16H16ClNO4S/c17-14-5-7-15(8-6-14)23(21,22)18-10-9-12-1-3-13(4-2-12)11-16(19)20/h1-8,18H,9-11H2,(H,19,20)
InChI key
IULOBWFWYDMECP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TBXA2R(6915)
General description
Exerts protective effects on brain infarction, heart cell injury due to hypoxia and hypoglycemia and lowers serum CPK activity.
Biochem/physiol Actions
Selective thromboxane A2 receptor antagonist
Features and Benefits
This compound is featured on the Prostanoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description >98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), solid |
| assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility DMSO: soluble 22 mg/mL | solubility H2O: insoluble, DMSO: ≥40 mg/mL |
| color white | color white |
| mp 132.5-137.4 °C (lit.) | mp - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?