Przejdź do
D7802
Daidzein
≥98% (TLC), powder, carbonic anhydrase (CA) inhibitor
Synonim(y):
4′,7-Dihydroxy­iso­flavone, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxy­phenyl)-4H-1-benzo­pyran-4-one, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxy­phenyl)­chromone, Isoaurostatin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
848,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
207-635-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
231523
Assay:
≥98%
Form:
powder
848,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Daidzein, ≥98%, synthetic
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
>290 °C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H
InChI key
ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
General description
Daidzein is an isoflavone present in soy. It regulates oxidative stress, angiogenesis, cell growth and apoptosis. Daidzein has antioxidant, antiestrogenic and antiatherogenic properties. It provides protection against osteoporosis.
Application
Daidzein has been used:
  • as a control to evaluate fertility in rats
  • to study its effects on ovarian cancer
  • to simulate in vitro antioxidant activity
Biochem/physiol Actions
Daidzein is a phytoestrogen that is suggested to play a role in preventing hormone-induced cancers. Arrests cell cycle at G1 in Swiss 3T3 cells.
Soy isoflavone daidzein protects against oxidative damage in liver cells induced by 7,12-dimethylbenz[a]anthracene (DMBA). Catalase and superoxide dismutase activity, down-regulated by DMBA, was restored by daidzein.
Packaging
Packaged under Argon.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
16587PHR18581162421
Daidzein analytical standard
Supelco
16587
Daidzein
Daidzein Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1858
Daidzein
Daidzein United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1162421
Daidzein
description
≥98%, synthetic
description
analytical standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Daidzein
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)