Przejdź do
D7906
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide
chiral derivatizing agent , powder
Synonim(y):
FDAA, Marfey’s reagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
405,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9FN4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.19
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
6820069
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
405,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide, powder
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
, Faint yellow to very dark yellow and faint orange to dark orange, and faint yellow green to dark yellow green.
solubility
acetone: 10 mg/mL, clear (Light yellow to dark yellow and light yellow green to dark yellow green)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C9H9FN4O5/c1-4(9(11)15)12-6-2-5(10)7(13(16)17)3-8(6)14(18)19/h2-4,12H,1H3,(H2,11,15)/t4-/m0/s1
InChI key
NEPLBHLFDJOJGP-BYPYZUCNSA-N
Application
N-α-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide is suitable for use for the derivatization of amino acids. glutamate and analine present in cell wall. Derivatized D- and L-amino acids can be resolved and quantitated by HPLC.
Biochem/physiol Actions
N-α-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide (FDAA) is a chiral derivatizing agent and is used routinely to improve the detection of underivatized amino acids in high performance liquid chromatography. Its usage is effective in separating stereoisomer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7147842102
description
powder
description
derivatization grade (chiral), LiChropur™, ≥99.0%
description
derivatization grade (chiral), LiChropur™, ≥98.0%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
solubility
acetone: 10 mg/mL, clear (Light yellow to dark yellow and light yellow green to dark yellow green)
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
powder
form
-
color
, Faint yellow to very dark yellow and faint orange to dark orange, and faint yellow green to dark yellow green.
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)