Przejdź do
D7910
3,4-Dichloroisocoumarin
≥98% (TLC), Serine protease inhibitor, powder
Synonim(y):
3,4-DCI, 3,4-Dichloro-2-benzopyran-1-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2050,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H4Cl2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.03
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6802625
eCl@ss:
32150313
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
3,4-Dichloroisocoumarin, serine protease inhibitor
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
ethyl acetate: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(Cl)c2ccccc2C(=O)O1
InChI
1S/C9H4Cl2O2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9(12)13-8(7)11/h1-4H
InChI key
SUGXUUGGLDCZKB-UHFFFAOYSA-N
General description
Serine protease inhibitor. Active towards a wide range of serine proteases including granzymes. Not active toward β-lactamases.
Application
Useful in a rapid staining method for identification of macrophages; counts by this method were confirmed by the more complex morphological criteria, by phagocytosis, and by the presence of Fc receptors.
Preparation Note
Half-life = 20 min at pH 7.5.
Other Notes
Effective concentration 5-100 μM.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,4-Dichloroisocoumarin
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)