Przejdź do
D8161
1,4-Dithioerythritol
BioReagent, Molecular Biology, ≥99.0%
Synonim(y):
erythro-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, Cleland’s reagent, DTE
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
337,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
UNSPSC Code:
12161504
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
229-998-8
Beilstein/REAXYS Number:
1719756
MDL number:
337,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99.0%
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
pH
4.5-6.5 (25 °C, 15.4 g/L)
mp
82-84 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL
foreign activity
DNase, Exonuclease detection, RNase, and protease, none detected
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Application
Reagent for maintaining −SH groups in the reduced state; quantitatively reduces disulfides.
reducing reagent
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D825543794D9680
description
BioReagent, Molecular Biology, ≥99.0%
description
≥99.0%
description
≥99.0% (RT), BioUltra
description
BioXtra, ≥99.0%
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (RT)
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioUltra
product line
BioXtra
pH
4.5-6.5 (25 °C, 15.4 g/L)
pH
4.5-6.5 (25 °C, 15.4 g/L)
pH
4.0-6.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
4.5-6.5 (0.1 M in H2O)
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dithioerythritol
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)