Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 953,00 zł 810,05 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12N7OCl3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.10
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
810,05 zł
Cena katalogowa953,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: soluble 30 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(N)=C(Cl)N=C1C(NC(NCC2=CC(Cl)=C(Cl)C=C2)=N)=O.Cl
InChI
1S/C13H12Cl3N7O.ClH/c14-6-2-1-5(3-7(6)15)4-20-13(19)23-12(24)8-10(17)22-11(18)9(16)21-8;/h1-3H,4H2,(H4,17,18,22)(H3,19,20,23,24);1H
InChI key
LPHAOBPPRPXQLQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibits Na+/Ca2+ exchanger, Na+ transport and sarcoplasmic reticulum Ca2+ release channels.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description >98% (HPLC) | description ≥98.0% (calc. based on dry substance, AT) | description 97% | description 97% |
| form solid | form - | form solid | form - |
| assay >98% (HPLC) | assay ≥98.0% (calc. based on dry substance, AT) | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility H2O: insoluble, DMSO: soluble 30 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color yellow | color - | color - | color - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?