Przejdź do
D8273
Deoxyribonucleic acid−cellulose single-stranded from calf thymus DNA
lyophilized powder
Synonim(y):
single-stranded DNA-Cellulose, ss-DNA-Cellulose, DNA-Cellulose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4420,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7420,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
NACRES:
NA.51
MDL number:
Biological source:
bovine (calf) thymus
Form:
lyophilized powder
Storage temp.:
−20°C
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine (calf) thymus
Quality Segment
form
lyophilized powder
extent of labeling
≥3 mg single-stranded calf thymus DNA/g
storage temp.
−20°C
General description
Deoxyribonucleic acid−cellulose single-stranded from calf thymus DNA, also known as ctDNA is a natural source of DNA designed for DNA binding agent studies. The detection limits of ctDNA are around 2.0ng and linear ranges of light scattering intensity (I(LS)) is 0.05-1.5 mµg.
Application
Deoxyribonucleic acid−cellulose single-stranded from calf thymus DNA is used to study the binding parameters and binding specificity of a variety of proteins, nucleotides, and chemical reagents including anti-cancer agents. It is frequently used in pull-down assays and chromatographic procedures.
Analysis Note
May contain a trace of Tris and EDTA.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D8515D8899D8661
description
lyophilized powder
description
lyophilized powder
description
lyophilized powder
description
For hybridization
biological source
bovine (calf) thymus
biological source
bovine (calf) thymus
biological source
bovine (calf) thymus
biological source
bovine thymus
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
extent of labeling
≥3 mg single-stranded calf thymus DNA/g
extent of labeling
3-8 mg double-stranded calf thymus DNA/g
extent of labeling
-
extent of labeling
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Instructions on how to pack a ssDNA cellulose column, like how to soak the powder (buffer, for how long, and temperature). Thanks
    1 answer
    1. The powder may be reconstituted in 10 mM Tris HCl buffer (pH 7.4) containing 1 mM EDTA. One gram of powder will swell to roughly 3 milliliters of resin.
      Relatively high volumes are required to maintain a suspension; a range of 15 – 30 mL per gram of dry powder is typical.
      For additional buffer recommendations, please refer to Methods in Enzymology, volume XXI, page 199 (1971).
      Gravity flow through a disposable column is recommended for best results.
      The use of a pump may cause the cellulose to compress, resulting in high back pressure and a very slow flow rate.
      Please see the research papers linked below that describe the use of this product in purification applications.
      https://journals.asm.org/doi/pdf/10.1128/mcb.16.10.5604
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1316966/