Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 207,00 zł |
Informacje o tej pozycji
207,00 zł
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
concentration
1 mg/mL in methyl acetate
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C\C=C1/[C@@H](C\C=C/CCCC(O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C20H28O3/c1-2-3-4-5-6-10-13-18-17(15-16-19(18)21)12-9-7-8-11-14-20(22)23/h6-7,9-10,13,15-17H,2-5,8,11-12,14H2,1H3,(H,22,23)/b9-7-,10-6+,18-13+/t17-/m0/s1
InChI key
VHRUMKCAEVRUBK-GODQJPCRSA-N
General description
Application
- to study its effect on lipid accumulation, viability/mitochondrial activity, and amount of vasculature in vascularized adipose tissue model
- as a peroxisome proliferator-activated receptor (PPARγ) agonist to activate intestinal fatty acid binding protein (I-FABP)-PPARγ pathway
- as a supplement in culture medium for induced neural stem/progenitor cells (NSPCs) differentiation
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥95% (HPLC), 1 mg/mL in methyl acetate | description A metabolite of PGD2that has recently been identified as a natural ligand for PPARγ-dependent adipogenesis in transfected NIH/3T3 cells and for PPARγ response element (PPRE) in CV-1 cells. |
| form liquid | form oil |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| concentration 1 mg/mL in methyl acetate | concentration - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
15.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-9 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?