Przejdź do
D8446
P7C3
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3,6-Dibromo-a-[(phenylamino)methyl]-9H-carbazole-9-ethanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
620,00 zł
527,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H18Br2N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
474.19
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
527,00 zł
Cena katalogowa620,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: 34 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CNc1ccccc1)Cn2c3ccc(Br)cc3c4cc(Br)ccc24
InChI
1S/C21H18Br2N2O/c22-14-6-8-20-18(10-14)19-11-15(23)7-9-21(19)25(20)13-17(26)12-24-16-4-2-1-3-5-16/h1-11,17,24,26H,12-13H2
InChI key
FZHHRERIIVOATI-UHFFFAOYSA-N
Application
P7C3 is an aminopropyl carbazole agent with proneurogenic and neuroprotective properties in newborn neural precursor cells of the dentate gyrus. Its analogs may be used in neurodegenerative disease research to study the process of neurogenesis in brain regions such as the subgranular zone of the hippocampal dentate gyrus. P7C3 and its analogs may be used to study its pharmacokinetics, metabolism, safety, efficacy and methods of delivery as potential drug for the treatment of condition such as Alzheimer′s disease, Parkinson′s disease, amyotrophic lateral sclerosis and traumatic brain injury.
Biochem/physiol Actions
P7C3 is a proneurogenic, neuroprotective enhancer of neuron formation.
P7C3 is neurogenic and protects new neurons against apoptosis. These activities may be related to its capacity to protect mitochondrial integrity.
Degeneration of the hippocampus is an early manifestation of Alzheimer′s disease. P7C3 promotes neurogenesis in the subgranular zone of the hippocampal dentate gyrus, the site of normal neurogenesis in adult mammals, making it an important lead compound in development of new Alzheimer′s treatments.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
210080
P7C3 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D8446
P7C3
description
≥98% (HPLC)
description
99%
assay
≥98% (HPLC)
assay
99%
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 34 mg/mL
solubility
-
color
white to off-white
color
-
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)