Przejdź do
D8668
2′-Deoxyadenosine monohydrate
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
9-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)adenine, Adenine deoxyriboside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
366,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5O3 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.26
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-488-7
Beilstein/REAXYS Number:
91015
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
2-8°C
366,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H13N5O3/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
OLXZPDWKRNYJJZ-RRKCRQDMSA-N
Application
2′-Deoxyadenosine monohydrate has been used as a nucleotide precursor:
  • To study the importance of homologous recombination at the interface between replication and mitosis
  • To analyze deoxynucleoside-assisted transductions
  • To study the effect of increased deoxycytidine on gemcitabine resistance in pancreatic cancer cells
2′-Deoxyadenosine monohydrate has been used for the preparation of deoxyribonucleoside stock solution for the anaerobic culture of Bacillus mojavensis strains including JF-2 and two Bacillus subtilis strains.
Biochem/physiol Actions
Excess 2′-deoxyadenosine gets converted to adenosine triphosphate (dATP), which inhibits ribonucleotide reductase.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′-Deoxyadenosine monohydrate
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)