Przejdź do
D8764
Deoxyribonuclease II from bovine spleen
Type V, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥1,000 units/mg protein
Synonim(y):
DNase II, Deoxyribonucleate 3′-oligonucleotido-hydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
30000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
704,00 zł
150000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
300000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-801-8
MDL number:
Numer WE:
eCl@ss:
32160703
Specific activity:
≥1,000 units/mg protein
Assay:
≥50% (biuret)
Biological source:
bovine spleen
Concentration:
≥50% protein
704,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine spleen
Quality Segment
type
Type V
assay
≥50% (biuret)
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥1,000 units/mg protein
mol wt
38 kDa
concentration
≥50% protein
technique(s)
DNA extraction: suitable, tissue culture: suitable
input
general use sample(s)
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
cell analysis
foreign activity
RNase ≤0.1%
storage temp.
−20°C
General description
Substrate Specificity
Endonucleolytic cleavage to nucleoside 3′-phosphates and 3′-phosphooligonucleotide end-products
Application
Deoxyribonuclease II from bovine spleen has been used:
  • as a component of digestion mix to isolate immune cells from colon samples
  • to digest retinal explants for single-cell suspension preparation
  • for isolation of stromal cells from human colon tissue
  • in the dissociation medium during the preparation of embryonic cardiac myocytes from rat heart
Biochem/physiol Actions
Deoxyribonuclease II, also called as acid DNAse, hydrolyzes deoxyribonucleotide linkages in native and denatured DNA yielding products with 3′-phosphates. in vitro, its optimum pH range is 4.5 - 5.0. It also acts upon p-nitrophenyl-phosphodiesters at pH 5.6 - 5.9. The molecular weight is approximately 38,000 Da.
Other Notes
One Kunitz unit will produce a ΔA260 of 0.001 per min per mL at pH 4.6 at 25 °C; [Mg2+] = 0.83 mM
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D4138DN25D4527
description
Type V, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥1,000 units/mg protein
description
Type IV, lyophilized powder, 2,000-6,000 Kunitz units/mg protein (biuret)
description
lyophilized powder, Protein ≥85 %, ≥400 Kunitz units/mg protein
description
Type II, lyophilized powder, Protein ≥80 %, ≥2,000 units/mg protein
biological source
bovine spleen
biological source
-
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
technique(s)
tissue culture: suitable, DNA extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
assay
≥50% (biuret)
assay
-
assay
-
assay
-
specific activity
≥1,000 units/mg protein
specific activity
2,000-6,000 Kunitz units/mg protein (biuret)
specific activity
≥400 Kunitz units/mg protein
specific activity
≥2,000 units/mg protein
concentration
≥50% protein
concentration
-
concentration
-
concentration
-
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the best buffer to dissolve the lyophilized powder in? What is the best final concentration to be prepared?
    1 answer
    1. According to the Enzymatic Assay Test Procedure, a solution should be prepared immediately before use, containing 500–1000 Kunitz units/ml in cold deionized water. More information can be found in the document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/769/284/d8764enz.pdf