Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1760,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3450,00 zł 2932,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.63
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
MDL number:
1760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
color
white to off-white
solubility
H2O: 10 mg/mL
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.OC[C@H]1NC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4-,5-,6-;/m1./s1
InChI key
ZJIHMALTJRDNQI-MVNLRXSJSA-N
General description
Chemical structure: glucosamine
Application
1-Deoxymannojirimycin (DMM) hydrochloride is an inhibitor of N-linked glycosylation and has antiviral activity. Derivatives of deoxymannojirimycin may have anti-HIV activity. It has been used for treatment of T lymphocytes and to study it′s effect on allogeneic cytotoxic T lymphocytes (CTL). It is used for studies on Golgi-mediated glycoprotein processing.
Biochem/physiol Actions
1-Deoxymannojirimycin is a mannosidase I inhibitor, alters cell-surface complex carbohydrate structure as assayed by PHA-L binding, and increases high mannose structures as indicated by the increased Con-A binding.
Selectively inhibits Golgi associated α(1→2) mannosidase and for studies on Golgi-mediated glycoprotein processing.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥98% | description analytical standard | description phyproof® Reference Substance |
| mode of action enzyme | inhibits | mode of action enzyme | inhibits | mode of action - | mode of action - |
| antibiotic activity spectrum viruses | antibiotic activity spectrum viruses | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form powder | form powder | form - | form - |
| solubility H2O: 10 mg/mL | solubility methanol: 10 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?