Przejdź do
D9164
1,2-Dilinoleoyl-3-oleoyl-rac-glycerol
≥98%
Synonim(y):
1,2-Di(cis-9,12-octadecadienoyl)-3-(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerol, OLL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2810,00 zł
2107,50 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8910,00 zł
6682,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C57H100O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
881.40
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
2107,50 zł
Cena katalogowa2810,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
functional group
ester, ketone
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OC(COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC
InChI
1S/C57H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-19,21,25-30,54H,4-15,17,20,22-24,31-53H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-
InChI key
VVEBTVMJPTZDHO-WECKWCTPSA-N
Application
  • Research on the effect of spleen-invigorating and anti-swelling active ingredients in crude and processed coix seed based on Spectrum - Effects relationship combined with chemometrics.: This study examines the active ingredients in crude and processed coix seed and their effects on spleen invigoration and anti-swelling. The analysis was performed using a combination of chemometrics and spectrum-effect relationships, providing insights into the biochemical interactions and potential therapeutic applications of 1,2-Dilinoleoyl-3-oleoyl-rac-glycerol in pharmaceutical formulations. (Du et al., 2021).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M7640D8394D3627
description
≥98%
description
≥97%, liquid
description
≥97%
description
≥99% (GC)
assay
≥98%
assay
≥97%
assay
≥97%
assay
≥99% (GC)
functional group
ester, ketone
functional group
ester
functional group
ester
functional group
oleic acid
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
plant
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)