Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2450,00 zł
Quality Segment
assay
≥90%
form
oil
color
yellow
refractive index
n20/D 1.51 (lit.)
density
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOP(=O)(OCC)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H14NO6P/c1-3-15-18(14,16-4-2)17-10-7-5-9(6-8-10)11(12)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
WYMSBXTXOHUIGT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PON1(5444)
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90%, oil | description PESTANAL®, analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description PESTANAL®, analytical standard |
| assay ≥90% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form oil | form - | form - | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| color yellow | color - | color - | color - |
| Gene Information human ... PON1(5444) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraoxon-ethyl
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?