Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H34O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.51
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-603-4
Beilstein/REAXYS Number:
95448
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt D9404, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
non-ionic
assay
≥97.0% (TLC)
form
powder
mol wt
374.51 g/mol
mp
253 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5)[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2
InChI
1S/C23H34O4/c1-21-8-5-16(24)12-15(21)3-4-19-18(21)6-9-22(2)17(7-10-23(19,22)26)14-11-20(25)27-13-14/h11,15-19,24,26H,3-10,12-13H2,1-2H3/t15-,16+,17-,18+,19-,21+,22-,23+/m1/s1
InChI key
XZTUSOXSLKTKJQ-CESUGQOBSA-N
Gene Information
rat ... Atp1a1(24211)
General description
Digitoxigenin is the aglycone of digitoxin.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?