Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 666,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
666,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥3 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H]([C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO5/c10-7(9(14)15)8(13)4-1-2-5(11)6(12)3-4/h1-3,7-8,11-13H,10H2,(H,14,15)/t7-,8+/m0/s1
InChI key
QXWYKJLNLSIPIN-JGVFFNPUSA-N
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
General description
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description pkg of 200 mg, certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| form powder | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C |
| solubility DMSO: ≥3 mg/mL | solubility - | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?