Przejdź do
D9538
N,N′-(1,2-Dihydroxyethylene)bis-acrylamide
suitable for electrophoresis
Synonim(y):
DHEBA, N,N′-Bisacryloyl-1,2-dihydroxy-1,2-ethylenediamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.19
EC Number:
212-780-1
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1941875
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
electrophoresis: suitable
conductivity
<60 μmho (2% solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(NC(=O)C=C)C(O)NC(=O)C=C
InChI
1S/C8H12N2O4/c1-3-5(11)9-7(13)8(14)10-6(12)4-2/h3-4,7-8,13-14H,1-2H2,(H,9,11)(H,10,12)
InChI key
ZMLXKXHICXTSDM-UHFFFAOYSA-N
Application
Reversible cross-linker for polyacrylamide gels that produces a gel, which is soluble in dilute (2%) periodic acid at room temperature for 1-2 hr. Gel solubilization is useful when recovering protein from polyacrylamide gels.
Analysis Note
Tested for use as a cross-linking agent for recovery of separated biomolecules.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)