Przejdź do
D9570
Dothiepin hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-Dibenzo[b,e]thepin-11(6H)-ylidine-N,N-dimethyl-1-propanamine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21NS·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.90
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
212-978-8
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: ≥26 mg/mL
storage temp.
room temp
InChI
1S/C19H21NS.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11-;
InChI key
XUPZAARQDNSRJB-CULRIWENSA-N
Biochem/physiol Actions
Dothiepin hydrochloride is a tricyclic antidepressant.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)