Przejdź do
D9655
pBR322 Hae III Digest
for DNA electrophoresis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3500,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
3500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
usage
1000 uses (0.5 mg size), 200 uses (0.1 mg size)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
General description
Sigma′s pBR322 Hae III Digest contains 22 fragments from 8 - 587 bp. Ten ul of the ladder should be diluted in gel loading buffer and then loaded in a single lane on an agarose or polyacrylamide gel.
Application
Suitable for size determination of dsDNA by electrophoresis with either agarose or polyacrylamide gels.
Preparation Note
Plasmid pBR322 DNA was digested with Hae III to completion, then purified by phenol extraction.
Other Notes
Contains 22 fragments, 8–587 bp
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 2.5.
Sigma′s pBR322 Hae III Digest is provided in a solution of 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), with 1.0 mM EDTA.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D0672D6293D9780
description
for DNA electrophoresis
description
for DNA electrophoresis
description
for DNA electrophoresis
description
for DNA electrophoresis
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
usage
1000 uses (0.5 mg size), 200 uses (0.1 mg size)
usage
200 uses (0.1 mg size), 40 uses (20 μg size)
usage
40 uses (20 μg size), 200 uses (0.1 mg size)
usage
20 uses (20 μg size), 1000 uses (1 mg size), 500 uses (0.5 mg size), 100 uses (0.1 mg size)
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)