Przejdź do
D9667
α-Dendrotoxin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Blocks slowly inactivating outward K+ current; blocks voltage-gated K+-channels in rat brain synaptosomes; increases acetylcholine release at neuromuscular junction.
Other Notes
Isolated initially from Dendroaspis angusticeps (eastern green mamba)
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)