Przejdź do
DFF100
DEAE–Sepharose™
Fast Flow
Synonim(y):
Diethylaminoethyl–Sepharose™
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
suspension
technique(s)
LPLC: suitable, affinity chromatography: suitable
matrix
6% cross-linked agarose
bead size
45-165 μm (wet)
pore size
~4,000,000 Da exclusion limit
pH
2—12
capacity
110-160 μeq/mL binding capacity(gel volume)
General description
DFF100-500Ml′s update product number is GE17-0709-01
Application
DEAE-Sepharose has been used in:
  • anion exchange chromatography
  • to screen polyisoprenyl phosphate phosphatase activity
  • to purify isoinhibitors
  • for the purification of human immunodeficiency virus (HIV)
  • glycoprotein envelope (gp140 env)
DEAE-Sepharose™ is used in affinity chromatography, protein chromatography and ion exchange chromatography. DEAE-Sepharose™ has been used to study pathogenesis of human disease and to develop a new assay for detecting the toxins of pathogenic strains of Clostridium difficile.
Biochem/physiol Actions
Diethylaminoethyl-sepharose (DEAE-sepharose) is a strong anion exchange column, where DEAE covalently binds to sepharose.
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
DCL6B100GE17071001GE17070910
description
Fast Flow
description
CL-6B
description
Cytiva 17-0710-01, pack of 500 mL
description
Cytiva 17-0709-10, pack of 25 mL
pore size
~4,000,000 Da exclusion limit
pore size
~4,000,000 Da exclusion limit
pore size
-
pore size
-
matrix
6% cross-linked agarose
matrix
6% cross-linked agarose
matrix
6% cross-linked agarose
matrix
6% cross-linked agarose
form
suspension
form
suspension
form
-
form
-
capacity
110-160 μeq/mL binding capacity(gel volume)
capacity
130-170 μeq/mL binding capacity (gel volume)(gel volume)
capacity
binding capacity
capacity
-
technique(s)
LPLC: suitable, affinity chromatography: suitable
technique(s)
LPLC: suitable, affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DEAE–Sepharose™
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 - 109.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
38 - 43 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-17-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)